Principaux documents
07-398
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-NR2B (Ser1303)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-DEE27, Anti-GluN2B, Anti-MRD6, Anti-NMDAR2B, Anti-NR2B, Anti-NR3, Anti-hNR3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer1303)
Informations sur le gène
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
Spécificité
Reconnaît la sous-unité phospho-NR2B.
Immunogène
Peptide correspondant aux acides aminés 1297 à 1309 de la sous-unité phospho-NR2B humaine
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-phospho-NR2B (Ser1303) détecte la présence de la sous-unité phospho-NR2B (Ser1303). Il a été publié et validé pour une utilisation en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Stress oxydatif
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert sur une préparation de protéines microsomales de cerveau de rat.
Description de la cible
~180 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1148
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A, dans une solution contenant 30 % de glycérol, de la Tris-glycine 0,07 M (pH 7,4), du NaCl 105 mM et 0,035 % d'azoture de sodium (conservateur).
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'envoi. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissus cérébraux
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Substrate-selective and calcium-independent activation of CaMKII by ?-actinin.
Jalan-Sakrikar, N; Bartlett, RK; Baucum, AJ; Colbran, RJ
The Journal of Biological Chemistry null
C Castillo et al.
Neuroscience, 177, 308-320 (2011-01-11)
The involvement of substance P (SP) in neuronal sensitization through the activation of the neurokinin-1-receptor (NK1r) in postsynaptic dorsal horn neurons has been well established. In contrast, the role of SP and NK1r in primary sensory dorsal root ganglion (DRG)
S Strack et al.
The Journal of biological chemistry, 275(31), 23798-23806 (2000-04-15)
Calcium influx through the N-methyl-d-aspartate (NMDA)-type glutamate receptor and activation of calcium/calmodulin-dependent kinase II (CaMKII) are critical events in certain forms of synaptic plasticity. We have previously shown that autophosphorylation of CaMKII induces high-affinity binding to the NR2B subunit of
M Sheng et al.
Nature, 368(6467), 144-147 (1994-03-10)
Activation of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor is important for certain forms of activity-dependent synaptic plasticity, such as long-term potentiation (reviewed in ref. 1), and the patterning of connections during development of the visual system (reviewed in refs 2, 3). Several
Jamie McQueen et al.
eLife, 6 (2017-07-22)
Aberrant NMDA receptor (NMDAR) activity contributes to several neurological disorders, but direct antagonism is poorly tolerated therapeutically. The GluN2B cytoplasmic C-terminal domain (CTD) represents an alternative therapeutic target since it potentiates excitotoxic signaling. The key GluN2B CTD-centred event in excitotoxicity