04-1550
Anti-SC-35 Antibody, clone 1SC-4F11
ascites fluid, clone 1SC-4F11, from mouse
Synonyme(s) :
Protein PR264, Splicing component, 35 kDa, Splicing factor SC35, splicing factor, arginine/serine-rich 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1SC-4F11, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRSF2(6427)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Épigénétique et fonction nucléaire
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Qualité
Analyse par western blotting : µ
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Lysat de cellules A431
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable