W341002
Methyl jasmonate
≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid, methyl ester, Methyl 3-oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
≥98%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green; jasmine; floral; fruity; sweet
Chaîne SMILES
CC\C=C\CC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4+
Clé InChI
GEWDNTWNSAZUDX-SNAWJCMRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup