S7401
Salicylic acid
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Pf
158-161 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Description générale
Application
- to study its effects on glandular trichomes in Artemisia annua
- to study its effects on DNA methylation in Taraxacum alatum andTaraxacum hemicyclum
- to study its effects on parasite epidemics in Lolium arundinaceum
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup