W206105
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Contient
BHT as stabilizer
Composition
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-amylcinnamaldehyde
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
pb
287-290 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
amyl cinnamal
Propriétés organoleptiques
fruity; floral; sweet
Chaîne SMILES
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
Clé InChI
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
294.8 °F
Point d'éclair (°C)
146 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter