Principaux documents
GF71476533
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 200 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 714-765-33
Longueur
200 m
Diamètre
0.025 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable