GF89694781
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 2.0 mm, size 90 × 90 mm
Synonyme(s) :
FK113150
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 896-947-81
Taille
90 × 90 mm
Épaisseur
2.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable