Principaux documents
GF41206328
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
W 145351
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 412-063-28
Longueur
5 m
Diamètre
0.15 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable