GF45219922
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 145500
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 452-199-22
Longueur
0.2 m
Diamètre
1 mm