Principaux documents
B80003
Sigma-Aldrich
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
98%
Synonyme(s) :
(γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.11
Beilstein:
157547
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
72-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
Clé InChI
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable