Key Documents
135259
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
NSC 84074
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)3P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
228-230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].BrCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21BrP.BrH/c22-17-10-18-23(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZAHUZZUGJRPGKW-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of functionalized polyurethanes using cationic ring-opening polymerization and click chemistry
  • Semipinacol rearrangement and direct arylation
  • Olefination of benzaldehydes
  • C-H activation / cycloisomerization
  • Intramolecular dehydrobromination
  • Cycloisomerizations of bromodienes and enynes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
E W Czerwinski et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 10), 1862-1864 (1988-10-15)
C21H21BrP+.Br-, Mr = 464.2, monoclinic, P2(1)/c, a = 11.165(2), b = 10.160(2), c = 17.614(3)A, beta = 104.99(1) degree, V = 1930.08 A3, Z = 4, Dx = 1.597 g cm-3, graphite-monochromatized Cu K alpha radiation, lambda = 1.5418 A