Principaux documents
722499
Sigma-Aldrich
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
95%
Synonyme(s) :
2-(5-Bromopentyl)isoindole-1,3-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
59-64 °C
Groupe fonctionnel
bromo
imide
Chaîne SMILES 
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
Clé InChI
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable