Principaux documents
722170
Sigma-Aldrich
4-Iodopyridine
96%
Synonyme(s) :
p-Iodopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
94-99 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Ic1ccncc1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H
Clé InChI
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Cameron C Bright et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(46), 31072-31084 (2017-11-21)
Small nitrogen containing heteroaromatics are fundamental building blocks for many biological molecules, including the DNA nucleotides. Pyridine, as a prototypical N-heteroaromatic, has been implicated in the chemical evolution of many extraterrestrial environments, including the atmosphere of Titan. This paper reports