Principaux documents
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-Propanediylbishydroxylamine dihydrochloride
98%
Synonyme(s) :
O,O′-Diaminopropane-1,3-diol dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H10N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Impuretés
≤1.0% water
Chaîne SMILES 
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
Clé InChI
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable