Réactifs d'halogénation
![Structure de l'AlkylFluor, un réactif d'halogénation Structure de l'AlkylFluor, un réactif d'halogénation](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/chemical-synthesis/Halogenation-Reagents/Halogenation-Reagents.jpg)
L'halogénation est un outil fondamental de la boîte à outils de la chimie organique : elle permet de remplacer un atome d'hydrogène par un atome d'halogène (fluor, chlore, brome, ou iode). L'utilisation de réactifs d'halogénation dans divers protocoles de couplage (notamment de Suzuki, Stille, ou Sonogashira) et de substitution nucléophile est fréquente, comme l'attestent les publications de la communauté scientifique.
Bien qu'il existe plusieurs méthodes pour introduire un atome d'halogène, on a encore besoin de méthodes pratiques et efficaces pour introduire d'autres structures à base d'halogène, en particulier dans les dernières étapes de la synthèse (si possible dans des conditions douces et avec un bon rendement). Nos réactifs d'halogénation, facilement disponibles, peuvent être employés à de nombreux stades de votre synthèse, et nombre d'entre eux peuvent commodément être utilisés lors du développement des dernières étapes.
Notre gamme inclut des réactifs d'halogénation pour la bromation, la chloration, la fluoration, l'haloboration et l'iodation. Il existe des réactifs de désoxyfluoration stables en conditions ambiantes, notamment les produits AlkylFluor, XtalFluor®, PhenoFluor™ et PyFluor. Nous nous engageons à accompagner toutes vos explorations avec nos substrats halogénés.