Documents
491446
Sigma-Aldrich
2-Naphthalene-d7-sulfonic acid hydrate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C10D7SO3H · xH2O
Poids moléculaire :
215.28 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Pf
117-121 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
O.[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8O3S.H2O/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);1H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D;
Clé InChI
HKGOFWIZZIYCOS-VEFZIWIXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable