70289
2-naphtalènesulfonate de sodium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acide 2-naphtalènesulfonique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
Absorption UV
λ: 380 nm Amax: 0.1
λ: 390 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable