249548
2-Naphthalenesulfonic acid
technical grade, 70%
Synonyme(s) :
β-Naphthalenesulfonic acid, 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
70%
Forme
solid
Solubilité
water: freely soluble(lit.)
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
Clé InChI
KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Description générale
Propriétés physiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable