432504
Sodium amide
95%
Synonyme(s) :
Sodamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Point d'ébullition
400 °C (lit.)
Pf
210 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
Clé InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Allylic amines and amides
Antibacterials
Reagent for:
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
- production of a hydrogen storage system
- adsorption of CO2
- fabrication of fuel cell
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges