Documents
8.14095
Sigma-Aldrich
Sodium amide crystalline
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium amide crystalline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2NNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
39.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-971-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
450 °C
Point d'ébullition
400 °C/1013 hPa
Pf
210 °C
Densité
1.39 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
Clé InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable