Documents
751596
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
97%
Synonyme(s) :
1-[Difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane, Diethyl P-(difluoromethyl)phosphonate, Diethyl difluoromethanephosphonate
About This Item
Formule linéaire :
F2CHP(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
Point d'ébullition
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C