Principaux documents
407151
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4S)-(−)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine
99%
Synonyme(s) :
(S,S)-2,2′-(2,6-Pyridinediyl)bis(4-isopropyl-2-oxazoline), (S,S)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H23N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.38
Beilstein:
5824976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Activité optique
[α]25/D −118°, c = 0.7 in methylene chloride
Pf
155-157 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)C3=N[C@H](CO3)C(C)C
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)14-8-21-16(19-14)12-6-5-7-13(18-12)17-20-15(9-22-17)11(3)4/h5-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
Clé InChI
CSGQGLBCAHGJDR-HUUCEWRRSA-N
Application
Used as a ligand to prepare novel ruthenium-pyridine-carboxylate complexes as new catalytic systems for alkene epoxidation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nishiyama, H. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1863-1863 (1997)
Articles
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.