Principaux documents
405000
Sigma-Aldrich
(−)-2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Synonyme(s) :
(S,S)-2,2′-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline), (S,S)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.41
Beilstein:
4266906
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
pb
193 °C/0.03 mmHg (lit.)
Pf
37-41 °C (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C1=N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22N2O2/c1-21(2,19-22-17(13-24-19)15-9-5-3-6-10-15)20-23-18(14-25-20)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-/m1/s1
Clé InChI
JTNVCJCSECAMLD-QZTJIDSGSA-N
Application
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Articles
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.