Principaux documents
713910
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-2-oxazolyl)quinoline
97%
Synonyme(s) :
2-(2-Quinolinyl)oxazoline, Sigman ligand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥96.5% (HPLC)
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Chaîne SMILES 
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable