329746
Octyl isocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
200-204 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11/h2-8H2,1H3
Clé InChI
DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- low molar mass organogelator containing 2-(2′-hydroxyphenyl)benzoxazole (HPB) unit with long alkyl chain
- N-octylurea
- N-cyclopropyl-N′-octylurea
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup