Principaux documents
571741
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH[(CH2)3CH3]CH2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4320 (lit.)
pb
190 °C (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)CN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
BHDCTKUOBUNTTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup