C105198
Cyclohexyl isocyanate
98%
Synonyme(s) :
Isocyanatocyclohexane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.83 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
168-170 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
Clé InChI
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup