Principaux documents
389064
Sigma-Aldrich
Dodecyl isocyanate
99%
Synonyme(s) :
1-Dodecyl isocyanate, 1-Isocyanatododecane, Lauryl isocyanate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
157-161 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C13H25NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15/h2-12H2,1H3
Clé InChI
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Application
Uses include the synthesis of carbodiimides from phosphinimines in preparing AZT analogues.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis, 358-358 (1992)