262404
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
99%
Synonyme(s) :
Methyl pivaloylacetate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-8(2,3)6(9)5-7(10)11-4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Application
- as substarte during InCl3-catalyzed syntheses of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives
- in the preparation of neat α-oxoketene, carbomethoxypivaloylketene
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter