Key Documents
254029
Sigma-Aldrich
Acide chloroplatinique hydrate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acide hexachloroplatinique(IV) hydrate, Chlorure platinique hydrate, Hexachloroplatinate(IV) d’hydrogène hydrate
About This Item
Formule linéaire :
H2PtCl6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.81 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.995% trace metals basis
Composition
Pt, 38-40%
Pf
60 °C (lit.)
Densité
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Description générale
L'acide chloroplatinique hydraté est l′un des composés du platine les plus solubles.
Application
Sert à produire du platine métallique et ses composés.
Conditionnement
Produit conditionné sous flux d′azote sec.
Stockage et stabilité
1. Substance hygroscopique, à toujours manipuler dans un sac à gants ou une boîte à gants remplis d′un gaz inerte sec.
2. Usage unique recommandé, pour éviter toute absorption d′eau et toute dégradation. Si nécessaire, après ouverture, reconditionner dans un emballage étanche sous gaz inerte sec.
3. Stocker avec précaution. Protéger de la lumière. Toujours conserver dans des récipients étanches stockés dans une atmosphère inerte sèche. Il est recommandé de conserver les récipients dans un dessiccateur secondaire contenant un agent déshydratant stocké dans une atmosphère inerte sèche.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Galvanic synthesis of three-dimensional and hollow metallic nanostructures
Park SH, et al.
Nanoscale Research Letters, 9(1), 679-679 (2014)
Víctor de la Asunción-Nadal et al.
Chemical science, 11(1), 132-140 (2020-02-29)
Tungsten disulfide (WS2)-based micromotors with enhanced electrochemical and photo-catalytic activities are synthesized using a greatly simplified electrochemical deposition protocol at room temperature involving exclusively tungstic acid and sulfate as metal and sulfur sources without further building chemistry. The WS2-based micromotors
Control over the branched structures of platinum nanocrystals for electrocatalytic applications.
Ma L, et al.
ACS Nano, 6(11), 9797-9806 (2012)
Impact of three different TiO 2 morphologies on hydrogen evolution by methanol assisted water splitting: nanoparticles, nanotubes and aerogels
D?Elia D, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(22), 14360-14373 (2011)
Chun-Yuan Wang et al.
Nature communications, 6, 7734-7734 (2015-07-16)
The development of ultrasmooth, macroscopic-sized silver (Ag) crystals exhibiting reduced losses is critical to fully characterize the ultimate performance of Ag as a plasmonic material, and to enable cascaded and integrated plasmonic devices. Here we demonstrate the growth of single-crystal