Principaux documents
520896
Sigma-Aldrich
Acide chloroplatinique hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acide hexachloroplatinique(IV) hydrate, Chlorure platinique hydrate, Hexachloroplatinate(IV) d’hydrogène hydrate
About This Item
Formule linéaire :
H2PtCl6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.81 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Composition
Pt, 37-40%
Pf
60 °C (lit.)
Densité
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Description générale
L′acide chloroplatinique hydraté est le composé du platine le plus facilement disponible. Il peut être préparé en dissolvant le platine en eau régale. Une analyse thermogravimétrique de ce composé a été signalée. Cette analyse montre la perte d′eau suivie par la formation de tétrachlorure de platine (PtCl4) à 220 °C et de β-PtCl2 à 350 °C, se décomposant finalement en métal de platine à 500 °C.
Application
L′acide chloroplatinique hydraté peut être utilisé :
  • dans le dosage du potassium, par précipitation sélective sous forme de chloroplatinate de potassium.
  • dans la purification du platine.
  • dans la catalyse lors de l′ajout d′hydrure de silicium aux liaisons doubles oléfiniques et dans l′hydrosilylation des alcynes catalysée par le platine.
Stockage et stabilité
1. Substance hygroscopique, à toujours manipuler dans un sac à gants ou une boîte à gants remplis d′un gaz inerte sec.
2. Usage unique recommandé, pour éviter l′absorption d′eau et la dégradation. Si nécessaire, après ouverture, reconditionner dans un emballage étanche sous un gaz inerte sec.
3. Stocker avec précaution. Protéger de la lumière. Toujours conserver dans des récipients étanches stockés dans une atmosphère inerte sèche. Il est recommandé de conserver les récipients dans un dessiccateur secondaire contenant un agent déshydratant stocké dans une atmosphère inerte sèche.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
SA Cotton
Chemistry of Precious Metals null
The Separation and Determination of the Alkali Metals Using Perchloric Acid. V. Perchloric Acid and Chloroplatinic Acid in the Determination of Small Amounts of Potassium in the Presence of Large Amounts of Sodium
Smith GF and Gring JL
Journal of the American Chemical Society, 55(10), 3957-3961 (1933)
The Addition of Silicon Hydrides to Olefinic Double Bonds. Part III. The Addition to Non-terminal Olefins in the Presence of Chloroplatinic Acid
Saam JC and Speier JL
Journal of the American Chemical Society, 80(15), 4104-4106 (1958)
The Addition of Silicon Hydrides to Olefinic Double Bonds. Part II. The Use of Group VIII Metal Catalysts
Speir JL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(4), 974-979 (1957)
Ricardo M Santos et al.
eLife, 10 (2021-02-16)
Cholinergic fast time-scale modulation of cortical physiology is critical for cognition, but direct local measurement of neuromodulators in vivo is challenging. Choline oxidase (ChOx)-based electrochemical biosensors have been used to capture fast cholinergic signals in behaving animals. However, these transients