206091
Platinum(II) chloride
98%
Synonyme(s) :
Platinum dichloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
581 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.05 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges