938130
Acide chloroplatinique hydrate
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acide hexachloroplatinique(IV) hydrate, Chlorure platinique hydrate, Hexachloroplatinate(IV) d’hydrogène hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder, crystals or chunks
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
Pf
60 °C (lit.)
Densité
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable