Documents
8.40104
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthalenedisulfonic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, Armstrong acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.30
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-317-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
51 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Puissance
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Pf
110 °C (decomposes)
Solubilité
1030 g/L
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Clé InChI
XTEGVFVZDVNBPF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): 22.0 - 26.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3