Key Documents
244945
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Synonyme(s) :
Pt(PPh3)2Cl2, cis-Bis(triphenylphosphine)platinum(II) dichloride
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2PtCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
790.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
≥300 °C (lit.)
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable