Key Documents
288403
Sigma-Aldrich
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Synonyme(s) :
trans-Bis(triphenylphosphine)platinum dichloride
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2PtCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
790.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Pt]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Preparation of soluble polymers of monosubstituted acetylenes with quaternary ammonium pendant groups
  • Alkynylation and hydrogenation reactions
  • Hetero-Diels-Alder/ring-opening reactions
  • Insertion of carbenes into O-H bonds of alcohols
  • Cyclopropanation of olefins
  • Hydroformylation reactions
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable