Principaux documents
331406
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
98%
Synonyme(s) :
(Et3P)2PtCl2, cis-Bis(triethylphosphine)platinum dichloride
About This Item
Formule linéaire :
[(C2H5)3P]2PtCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
193-194 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3