Principaux documents
196878
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.12
Beilstein:
2327537
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
Clé InChI
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Aldol reaction of 3-(trifluoromethyl)benzaldehyde with hydroxyacetone in the aldolase antibody 38C2-ionic liquid system has been investigated.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis of fluorinated materials catalyzed by proline or antibody 38C2 in ionic liquid.
Kitazume T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 121(2), 205-212 (2003)
Kazuhiro Takano et al.
Development, growth & differentiation, 53(1), 37-47 (2011-01-26)
This study investigated the development of Ca²(+) signaling mechanisms and their role in initiating morphogenetic cell movement in the presumptive ectoderm of Japanese newt (Cynops pyrrhogaster) during gastrulation. Histochemical staining using fluorescently labeled ryanodine and dihydropyridine probes revealed that dihydropyridine