191760
3,4-Diaminobenzophenone
97%
Synonyme(s) :
4-Benzoyl-o-phenylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
115-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2
Clé InChI
RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable