Key Documents
705985
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-diaminobenzoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
105-110 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,9-10H2,1H3
Clé InChI
IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves