Principaux documents
378259
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
97%
Synonyme(s) :
Bis(4-aminophenyl)methanone
About This Item
Formule linéaire :
(H2NC6H4)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Beilstein:
2211861
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
243-247 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
Clé InChI
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
David R Worthen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5012-5015 (2009-07-28)
Several diaminodiphenyl analogs were assessed in vivo for their capacity to inhibit seizure induction and propagation in rodents. Both 3,4'- and 4,4'-diaminodiphenyl compounds prevented seizures for as long as 4h after maximal electric shock induction. 4,4'-Diphenyl compounds bridged by a