Z742836
Kern PCB precision balances
Kern PCB 6000-0, weighing capacity 6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Seleccione un Tamaño
$178.200
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$178.200
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiales
stainless steel platform
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern PCB 6000-0
intervalo de medición de la capacidad de pesada
6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
An ×profundidad × Al
163 mm × 245 mm × 79 mm
plataforma An × P
150 mm × 170 mm
alimentación a batería
9 V rechargeable
Categorías relacionadas
Descripción general
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)