1.05957
Manganese(IV) oxide
powder EMPLURA®
Sinónimos:
Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥89.0% (manganometric)
Formulario
powder
potencia
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
pérdida
≤0.3% loss on drying, 105°C
solubilidad
insoluble <0.001 g/L
densidad
5.21 g/cm3 at 21 °C
densidad aparente
600‑800 kg/m3
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.1%
trazas de catión
Ba: ≤1.0%
Ca: ≤1.0%
Fe: ≤1.5%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
Clave InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- The chemically synthesized ageladine A-derivative LysoGlow84 stains lysosomes in viable mammalian brain cells and specific structures in the marine flatworm Macrostomum lignano.: This research highlights the use of a manganese-based synthetic derivative, LysoGlow84, which effectively stains lysosomes in mammalian brain cells and certain marine flatworms. The study underscores its significance in cellular biology and molecular imaging, providing a tool for detailed lysosomal studies in diverse biological systems (Mordhorst et al., 2015).
Nota de análisis
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 5.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.1 %
Ba (Barium): ≤ 1.0 %
Ca (Calcium): ≤ 1.0 %
Fe (Iron): ≤ 1.5 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.3 %
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash