Saltar a
1.05865
Magnesium oxide
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Magnesium oxide, Magnesia usta
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
MgO
Número CAS:
Peso molecular:
40.30
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-171-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (complexometric)
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥97% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid, ≤0.5% Substances soluble in water
loss
≤3% loss on ignition, 1000 °C
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
bulk density
100 kg/m3
anion traces
carbonate (CO32-): ≤1.5% (as CO2), chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%, Ca: ≤0.10%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.30%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Aluminosilicate-Supported Catalysts for the Synthesis of Cyclic Carbonates by Reaction of CO(2) with the Corresponding Epoxides.: Although not directly involving magnesium oxide, this research within analytical chemistry develops related catalytic processes which could cross-apply (Atzori et al., 2022).
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 97 %
Substances soluble in water: ≤ 0.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.10 %
Carbonate (as CO₂): ≤ 1.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.10 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.30 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Barium and Strontium (as Ba): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 3.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium oxide
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)