Saltar a
A3311
Seroalbúmina bovina
powder, BioXtra
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$532.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$838.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | embryo: suitable
$532.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
bovine
product line
BioXtra
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
loss
≤5%
pH
6.5-7.5
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
This albumin has been qualified for use in media designed to support in vitro applications such as mouse blastocyst and morulae culture.
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine serum albumin is broadly used as an additive to cell culture media, especially serum-free media. It provides a range of benefits including protection from oxidative damage and stabilization of other media components such as fatty acids and pyridoxal.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9418A4161A2058
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99%
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)