GF144
Proteína factor de crecimiento epidérmico recombinante humano
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
EGF
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Proteína factor de crecimiento epidérmico recombinante humano, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Nivel de calidad
Ensayo
>98% (SDS-PAGE)
actividad específica
≥1 x 10^7 U/mg
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
impurezas
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
Protocolos
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Contenido relacionado
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.