Saltar al contenido
SML0685
Amprenavir
≥98% (HPLC), HIV Protease Inhibitor, powder
Sinónimos:
N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, VX-478
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H35N3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
505.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Amprenavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +8 to +12°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)O[C@@H]3COCC3)Cc2ccccc2)CC(C)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
InChI key
YMARZQAQMVYCKC-OEMFJLHTSA-N
General description
Amprenavir is a second-generation drug derived from hydroxyethylamine sulfonamide.
Biochem/physiol Actions
Amprenavir is an antiretroviral HIV Protease Inhibitor.
Amprenavir is an antiretroviral HIV Protease Inhibitor. It is the active metabolite of fosamprenavir.
Protease inhibition results in inactive and immature virus.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)