1680685
USP
Tributyl phosphine oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Tributylphosphine oxide, Butyphos
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
alprostadil, orlistat
fabricante / nombre comercial
USP
bp
150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCP(=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
MNZAKDODWSQONA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)