Saltar al contenido
49599
Linalyl acetate
analytical standard
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-116-4
Beilstein/REAXYS Number:
1724500
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.8 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
1.448-1.452 at 20 °C, 0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChI key
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linalyl acetate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)