1478822
USP
Orlistat Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Diisopropyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Diisopropyl bicarbamate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
orlistat
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N(NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
Clave InChI
FBZULTVJWVCJQV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)